Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Hydroxy-2-naphthoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy-2-naphthoate
E1249-1G E1249-5G
TCIAE1249-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAE1249-1G TCIAE1249-5G
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Formule: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,2326 g/mol
Point d'ébullition: 291°C
Numéro MDL: MFCD00220608
Numéro CAS: 7163-25-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffb3323bdc8471952c11768d9be6540b78631299&vid=ffb3323bdc8471952c11768d9be6540b78631299&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité