Ethyl azidoacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-ethoxy-2-oxoethyl)imino-iminoammonium, Ethyl 2-(1H-triazirin-1-yl)acetate, Acetic acid, 2-azido-, ethyl ester
E1255-5G E1255-25G
TCIAE1255-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAE1255-5G TCIAE1255-25G
Ethyl azidoacetate ≥95.0% (par GC)
Ethyl azidoacetate
Formule: C₄H₇N₃O₂
MW: 129,12 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190177
Numéro CAS: 637-81-0
EINECS: 211-301-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89cb93c19f163349894990844ad0e30a9abb158a&vid=89cb93c19f163349894990844ad0e30a9abb158a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité