Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid Ethyl Ester, 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-Amino-4-carbethoxy-1-phenylpyrazole, Ethyl 5-Amino-1-phenylpyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
E1258-1G E1258-5G
TCIAE1258-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAE1258-1G TCIAE1258-5G
Ethyl-5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Ethyl 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 231,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020731
Numéro CAS: 16078-71-0
EINECS: 240-224-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db0dcfcb8659b6c7d49cc3c86cd701bd5710e584&vid=db0dcfcb8659b6c7d49cc3c86cd701bd5710e584&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité