1-Ethyl-4-methylpyridinium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E1272-5G E1272-25G
TCIAE1272-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAE1272-5G TCIAE1272-25G
1-Ethyl-4-methylpyridinium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Ethyl-4-methylpyridinium bromide
Formule: C₈H₁₂BrN
MW: 202,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD18384825
Numéro CAS: 32353-49-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaf7fdba4d4ce868d57c8a7abec5cc54dcd254a4&vid=eaf7fdba4d4ce868d57c8a7abec5cc54dcd254a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité