2-Iodobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid ethyl ester
E1273-5G E1273-25G
TCIAE1273-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAE1273-5G TCIAE1273-25G
2-Iodobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Iodobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00051796
Numéro CAS: 1829-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&vid=36d58e235a70a0a1412b5cbb00b1b58f03c718b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité