Esculetin ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,7-Dihydroxycoumarin, 6,7-Dihydroxy-2H-chromen-2-one
E1287-200MG E1287-1G
TCIAE1287-200MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAE1287-200MG TCIAE1287-1G
Esculetin ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration) matrice pour MALDI-TOF/MS
Esculetin
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Point de fusion: 273°C
Numéro MDL: MFCD00006874
Numéro CAS: 305-01-1
EINECS: 206-161-5
Merck Index: 14,03697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité