Benzarone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Ethylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, 2-Ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran
E1289-1G E1289-5G
TCIAE1289-1GEA 119 EUR InStock
TCIAE1289-1G TCIAE1289-5G
Benzarone ≥98.0% (par GC)
Benzarone
Formule: C₁₇H₁₄O₃
MW: 266,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867417
Numéro CAS: 1477-19-6
EINECS: 216-026-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité