Benziodarone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Ethyl-3-(4-hydroxy-3,5-diiodobenzoyl)benzofuran
E1290-1G E1290-5G
TCIAE1290-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAE1290-1G TCIAE1290-5G
Benziodarone ≥98.0% (par GC)
Benziodarone
Formule: C₁₇H₁₂I₂O₃
MW: 518,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00868246
Numéro CAS: 68-90-6
EINECS: 200-695-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01083
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité