2-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1294-1ML E1294-5ML
TCIAE1294-1MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAE1294-1ML TCIAE1294-5ML
2-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥98.0% (par GC)
2-(2-Ethylhexyl)thiophene
Formule: C₁₂H₂₀S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26743668
Numéro CAS: 4891-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32556fb944f82486cfc21005cf980fbb09bab9e4&vid=2bd1823b29c926d3ab4a5796612563f3bbc5fe28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité