1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
E1298-5G E1298-25G
TCIAE1298-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE1298-5G TCIAE1298-25G
1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide
Formule: C₁₀H₁₁N₅
MW: 201,23 g/mol
Point de fusion: -10°C
Numéro MDL: MFCD22460460
Numéro CAS: 666823-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44b43a0c568efa696fdfdec306466ce131257349&vid=44b43a0c568efa696fdfdec306466ce131257349&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité