Ethyl 2-(4-Cyanophenyl)hydrazinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Cyanophenyl)hydrazinecarboxylic acid Ethyl ester, 1-(4-Cyanophenyl)-2-(ethoxycarbonyl)hydrazine
E1299-1G E1299-5G
TCIAE1299-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAE1299-1G TCIAE1299-5G
Ethyl 2-(4-Cyanophenyl)hydrazinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 2-(4-Cyanophenyl)hydrazinecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₂
MW: 205,22 g/mol
Numéro CAS: 700371-70-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité