Ethyl 6-Hydroxyhexanoate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Hydroxyhexanoic acid Ethyl ester, Ethyl 6-hydroxyhexanoate
E1305-5G E1305-25G
TCIAE1305-5GEA 99 EUR InStock
TCIAE1305-5G TCIAE1305-25G
Ethyl 6-Hydroxyhexanoate ≥95.0% (par GC)
Ethyl 6-Hydroxyhexanoate
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00075601
Numéro CAS: 5299-60-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ab46ba0bca8fbd3fc7993a06f8df26388c21d9a&vid=8ab46ba0bca8fbd3fc7993a06f8df26388c21d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité