O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: HOTU, N-(6-Cyano-2-methyl-7-oxo-4,8-dioxa-2,5-diazadec-5-en-3-ylidene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V)
E1306-1G E1306-5G
TCIAE1306-1GEA 22 EUR InStock
TCIAE1306-1G TCIAE1306-5G
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formule: C₁₀H₁₇F₆N₄O₃P
MW: 386,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862832
Numéro CAS: 333717-40-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83e5575f3d438b362e91d942d895be8c9207cc75&vid=83e5575f3d438b362e91d942d895be8c9207cc75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité