1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoroacetate
E1307-5G E1307-25G
TCIAE1307-5GEA 66 EUR InStock
TCIAE1307-5G TCIAE1307-25G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoroacetate
Formule: C₈H₁₁F₃N₂O₂
MW: 224,1804 g/mol
Numéro MDL: MFCD08458492
Numéro CAS: 174899-65-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e849bc7c3ea0653028bbf9d8b5e8bb6820d97d38&vid=e849bc7c3ea0653028bbf9d8b5e8bb6820d97d38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité