1-Ethyl-3-méthylimidazolium diéthylphosphate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E1309-5G E1309-25G
TCIAE1309-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAE1309-5G TCIAE1309-25G
1-Ethyl-3-méthylimidazolium diéthylphosphate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Ethyl-3-méthylimidazolium diéthylphosphate
Formule: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Numéro MDL: MFCD09953486
Numéro CAS: 848641-69-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed1879e4f7f1a70b2c17257ecdd9ed0d0ac0a53&vid=5ed1879e4f7f1a70b2c17257ecdd9ed0d0ac0a53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité