2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
E1311-1G E1311-5G
TCIAE1311-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE1311-1G TCIAE1311-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453660
Numéro CAS: 269409-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=756279a678982fb4340acf34a23aea8f600861c6&vid=756279a678982fb4340acf34a23aea8f600861c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité