Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1313-100MG E1313-500MG
TCIAE1313-100MGEA 226 EUR InStock
TCIAE1313-100MG TCIAE1313-500MG
Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate ≥95.0% (par HPLC)
Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate
Formule: C₂₉H₃₈NO₆P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 572913-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c34c290e8ca41d98c7da09daf4fb58590a49e923&vid=c34c290e8ca41d98c7da09daf4fb58590a49e923&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.50 to 2.80 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité