Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate, 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetic acid Ethyl ester
E1314-1G E1314-5G
TCIAE1314-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE1314-1G TCIAE1314-5G
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate ≥97.0% (par GC)
Ethyl 2,2-Difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
Formule: C₇H₁₄F₂O₂Si
MW: 196,27 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Numéro MDL: MFCD04973092
Numéro CAS: 205865-67-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=926e1403fdbb5887c47ba9e5595c702e5481b8c3&vid=926e1403fdbb5887c47ba9e5595c702e5481b8c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité