9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1323-200MG E1323-1G
TCIAE1323-200MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAE1323-200MG TCIAE1323-1G
9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC)
9-(2-Ethylhexyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₂₆H₃₆BNO₂
Numéro MDL: MFCD31618140
Numéro CAS: 856422-41-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f2ed27fb229cdca0e4da925c52e7da57208069a&vid=7f2ed27fb229cdca0e4da925c52e7da57208069a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité