9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-(2-Ethylhexyl)-9H-carbazole-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
E1324-200MG E1324-1G
TCIAE1324-200MGEA 106 EUR InStock
TCIAE1324-200MG TCIAE1324-1G
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9-(2-Ethylhexyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₃₂H₄₇B₂NO₄
MW: 531,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD23703117
Numéro CAS: 476360-83-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité