Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
E1326-1G E1326-5G
TCIAE1326-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAE1326-1G TCIAE1326-5G
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98.0% (par GC)
Ethyl trimethylacetopyruvate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Numéro MDL: MFCD00052319
Numéro CAS: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité