Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate) ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylene bis(3-mercaptopropionate), Glycol bis(3-mercaptopropionate)
E1329-25G E1329-100G
TCIAE1329-25GEA 110 EUR InStock
TCIAE1329-25G TCIAE1329-100G
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate) ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate)
Formule: C₈H₁₄O₄S₂
MW: 238,32 g/mol
Point d'éclair: 255°C
Numéro MDL: MFCD00053520
Numéro CAS: 22504-50-3
EINECS: 245-044-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e91f1fc044508a2613adc08c5e1a598d1bde0c3&vid=5e91f1fc044508a2613adc08c5e1a598d1bde0c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité