Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl N-Cyanoacetimidate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E1331-25G E1331-5G
TCIAE1331-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAE1331-25G TCIAE1331-5G
Ethyl N-Cyanoacetimidate ≥98.0% (par GC)
Ethyl N-Cyanoacetimidate


Formule: C₅H₈N₂O
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD03411888
Numéro CAS: 1558-82-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité