(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrylic acid (5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1334-100G E1334-500G
TCIAE1334-100GEA 105 EUR InStock
TCIAE1334-100G TCIAE1334-500G
(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
(5-Ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD28046653
Numéro CAS: 66492-51-1
EINECS: 266-380-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706215d946c2489b07a965028d9b341a7cd7d1bc&vid=706215d946c2489b07a965028d9b341a7cd7d1bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité