Chlorure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyltriphenylphosphonium chloride
E1336-100G E1336-25G
TCIAE1336-100GEA 94.6 EUR InStock
TCIAE1336-100G TCIAE1336-25G
Chlorure de (éthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de (éthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀ClP
MW: 326,81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044699
Numéro CAS: 896-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité