Estradiol Dipropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (17beta)-Estra-1(10),2,4-triene-3,17-diyl Dipropanoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17beta-diol Dipropionate, 3,17beta-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3,17-Dipropionate, 17beta-Estradiol 3,17-Dipropionate
E1344-250MG E1344-1G
TCIAE1344-250MGEA 176 EUR InStock
TCIAE1344-250MG TCIAE1344-1G
Estradiol Dipropionate ≥98.0% (par GC)
Estradiol Dipropionate
Formule: C₂₄H₃₂O₄
MW: 384,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051146
Numéro CAS: 113-38-2
EINECS: 204-026-5
Merck Index: 14,03703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +38.0 to +42.0 deg (C=1, dioxane)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité