2-Ethylbenzoic acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1347-25G E1347-5G
TCIAE1347-25GEA 114 EUR InStock
TCIAE1347-25G TCIAE1347-5G
2-Ethylbenzoic acid ≥98.0% (par GC)
2-Ethylbenzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,1700 g/mol
Point d'ébullition: 259°C
Numéro MDL: MFCD00045838
Numéro CAS: 612-19-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité