2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE1350-5GEA 109 EUR InStock
TCIAE1350-5G TCIAE1350-1G
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester ≥95.0% (par GC)
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Formule: C₅H₈F₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD06657970
Numéro CAS: 28781-85-3
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité