1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Difluorophenylacetylene
E1352-1G E1352-5G
TCIAE1352-1GEA 77 EUR InStock
TCIAE1352-1G TCIAE1352-5G
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
Formule: C₈H₄F₂
MW: 138,12 g/mol
Point d'éclair: 33°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039982
Numéro CAS: 151361-87-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité