1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
E1353-1G E1353-5G
TCIAE1353-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAE1353-1G TCIAE1353-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₁₀H₄F₆
MW: 238,13 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD01861850
Numéro CAS: 88444-81-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité