4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(2-Ethylhexyl)-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-[4-(2-Ethylhexyl)-2-thienyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
E1355-1G E1355-5G
TCIAE1355-1GEA 143 EUR InStock
TCIAE1355-1G TCIAE1355-5G
4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (par GC)
4-(2-Ethylhexyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formule: C₁₈H₃₁BO₂S
MW: 322,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1224430-50-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité