Eltoprazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)piperazine dihydrochloride
E1357-10MG E1357-50MG
TCIAE1357-10MGEA 116 EUR InStock
TCIAE1357-10MG TCIAE1357-50MG
Eltoprazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Eltoprazine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂·₂HCl
MW: 293,19 g/mol
Numéro CAS: 143485-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité