2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Ethyl-1H-benzimidazole
E1358-5G E1358-25G
TCIAE1358-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAE1358-5G TCIAE1358-25G
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Ethyl-1H-benzo[d]imidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,1900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022684
Numéro CAS: 1848-84-6
EINECS: 217-433-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité