Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethoxytriphenylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E1360-1G E1360-5G
TCIAE1360-1GEA 44 EUR InStock
TCIAE1360-1G TCIAE1360-5G
Ethoxytriphenylsilane ≥95.0% (par GC)
Ethoxytriphenylsilane


Formule: C₂₀H₂₀OSi
Point d'ébullition: 344°C
Numéro MDL: MFCD00053752
Numéro CAS: 1516-80-9
EINECS: 216-170-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité