2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethynyl-2,4,6-trimethylbenzene, 2-Ethynylmesitylene, 2,4,6-Trimethylphenylacetylene
E1361-1G E1361-5G
TCIAE1361-1GEA 66 EUR InStock
TCIAE1361-1G TCIAE1361-5G
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene ≥98.0% (par GC)
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
Formule: C₁₁H₁₂
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 4°C
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07777099
Numéro CAS: 769-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité