Ethyl 2,3-Dicyanopropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2,3-dicyanopropanoate, 2,3-Dicyanopropanoic acid Ethyl ester, 2,3-Dicyanopropionic acid Ethyl ester, Ethyl 2,3-Dicyanopropanate
E1366-25G E1366-5G
TCIAE1366-25GEA 149 EUR InStock
TCIAE1366-25G TCIAE1366-5G
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD08061844
Numéro CAS: 40497-11-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité