trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(trans-4-Pentylcyclohexyl)-4-ethoxybenzene, 1-Ethoxy-4-(trans-4-amylcyclohexyl)benzene, 1-Ethoxy-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
E1367-25G E1367-5G
TCIAE1367-25GEA 128 EUR InStock
TCIAE1367-25G TCIAE1367-5G
trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
trans-1-Ethoxy-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene
Formule: C₁₉H₃₀O
MW: 274,448 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658196
Numéro CAS: 84540-32-9
EINECS: 283-125-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité