Elacridar ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]phenyl]-9,10-dihydro-5-methoxy-9-oxo-4-acridinecarboxamide, N-(4-(2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)phenyl)-5-methoxy-9-oxo-9,10-dihydroacridine-4-carboxamide
E1371-100MG E1371-25MG
TCIAE1371-100MGEA 399 EUR InStock
TCIAE1371-100MG TCIAE1371-25MG
Elacridar ≥98.0% (par HPLC)
Elacridar
Formule: C₃₄H₃₃N₃O₅
MW: 563,654 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00912604
Numéro CAS: 143664-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.00 to 8.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité