Ethyl 2-(trans-4-Aminocyclohexyl)acetate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-2-(4-Aminocyclohexyl)acetic acid Ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-(trans-4-aminocyclohexyl)acetate hydrochloride
E1374-1G E1374-5G
TCIAE1374-1GEA 102 EUR InStock
TCIAE1374-1G TCIAE1374-5G
Ethyl 2-(trans-4-Aminocyclohexyl)acetate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl 2-(trans-4-Aminocyclohexyl)acetate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₉NO₂·HCl
MW: 221,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD16660366
Numéro CAS: 76308-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité