Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-(4-oxocyclohexyl)acetate, 2-(4-Oxocyclohexyl)acetic acid Ethyl ester
E1375-1G E1375-5G
TCIAE1375-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE1375-1G TCIAE1375-5G
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate ≥95.0% (par GC)
Ethyl 2-(4-Oxocyclohexyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD11045783
Numéro CAS: 58012-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité