1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1376-25G E1376-5G
TCIAE1376-25GEA 262 EUR InStock
TCIAE1376-25G TCIAE1376-5G
1-Ethyl-2-methylindole ≥98.0% (par GC)
1-Ethyl-2-methylindole
Formule: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Numéro MDL: MFCD01632168
Numéro CAS: 40876-94-6
EINECS: 255-121-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité