4-Ethynylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1377-1G E1377-5G
TCIAE1377-1GEA 77 EUR InStock
TCIAE1377-1G TCIAE1377-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
4-Ethynylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 66°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664205
Numéro CAS: 10602-04-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité