Epothilone B ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-((E)-1-(2-methylthiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl)-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione
E1378-25MG E1378-5MG
TCIAE1378-25MGEA 424 EUR InStock
TCIAE1378-25MG TCIAE1378-5MG
Epothilone B ≥95.0% (par HPLC)
Epothilone B
Formule: C₂₇H₄₁NO₆S
MW: 507,69 g/mol
Point de fusion: 94°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02101921
Numéro CAS: 152044-54-7
Merck Index: 14,03628
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=0.2, methanol)
Elemental analysis (Carbon) 62.50 to 65.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité