(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic acid (3-Ethyloxetan-3-yl)methyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1379-1G E1379-5G
TCIAE1379-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAE1379-1G TCIAE1379-5G
(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
(3-Ethyloxetan-3-yl)methyl methacrylate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
MW: 184,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD16039335
Numéro CAS: 37674-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité