EPI-001 ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bisphenol A (3-Chloro-2-hydroxypropyl)(2,3-dihydroxypropyl)ether, 3-[4-[2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol, 3-(4-(2-(4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl)propan-2-yl)phenoxy)propane-1,2-diol
E1380-5MG E1380-25MG
TCIAE1380-5MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAE1380-5MG TCIAE1380-25MG
EPI-001 ≥98.0% (par GC)
EPI-001
Formule: C₂₁H₂₇ClO₅
MW: 394,89 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683414
Numéro CAS: 227947-06-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité