Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
E1386-5G E1386-25G
TCIAE1386-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAE1386-5G TCIAE1386-25G
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00005199
Numéro CAS: 51605-32-4
EINECS: 257-315-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité