Ethyl 2-(3-Formyl-4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E1394-5G E1394-25G
TCIAE1394-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAE1394-5G TCIAE1394-25G
Ethyl 2-(3-Formyl-4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl 2-(3-Formyl-4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₃NO₄S
Numéro MDL: MFCD13194810
Numéro CAS: 161798-01-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité