4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trans-4-ethoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, trans-4-Propylcyclohexanecarboxylic acid 4-Ethoxyphenyl ester
E1395-25G E1395-100G
TCIAE1395-25GEA 151 EUR InStock
TCIAE1395-25G TCIAE1395-100G
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₈H₂₆O₃
MW: 290,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053417
Numéro CAS: 67589-39-3
EINECS: 266-744-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) max. 98.0 %
Mesomorphic range 33.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité