4-Ethoxyphenyl trans-4-butylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trans-4-ethoxyphenyl 4-butylcyclohexanecarboxylate, trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic Acid 4-Ethoxyphenyl Ester
E1396-25G E1396-100G
TCIAE1396-25GEA 127 EUR InStock
TCIAE1396-25G TCIAE1396-100G
4-Ethoxyphenyl trans-4-butylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
4-Ethoxyphenyl trans-4-butylcyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₉H₂₈O₃
MW: 304,43 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01941073
Numéro CAS: 67589-47-3
EINECS: 266-745-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dd82990b60ddc860fa54a00c73b8279c7f073f5&vid=ad6926987df817fa689329d1131179120c6d7a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 47.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité