1-Ethylcyclopentyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acrylic acid 1-Ethylcyclopentyl ether
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1405-1G E1405-5G
TCIAE1405-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE1405-1G TCIAE1405-5G
1-Ethylcyclopentyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
1-Ethylcyclopentyl acrylate
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31716062
Numéro CAS: 326925-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité